認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR187
BCR187
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDE, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDE, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
BCR187-20G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)