安全性情報
BCR175
Tungsten (0.18 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
形状
particles
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
アナリシスノート
For more information please see:
BCR175
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR175-200G:4548173957876
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)