Merck
BCR136R
ベンゾ[b]ナフト[2,3-d]チオフェン
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10S
CAS番号:
分子量:
234.32
Beilstein:
157102
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2cc3c(cc2c1)sc4ccccc34
InChI
1S/C16H10S/c1-2-6-12-10-16-14(9-11(12)5-1)13-7-3-4-8-15(13)17-16/h1-10H
InChI Key
UWMISBRPSJFHIR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR136R
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR136R-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hannie S van der Honing et al.
The New phytologist, 185(1), 90-102 (2009-09-19)
Here, we produced cytoplasmic protrusions with optical tweezers in mature BY-2 suspension cultured cells to study the parameters involved in the movement of actin filaments during changes in cytoplasmic organization and to determine whether stiffness is an actin-related property of
J Jacob et al.
Cancer letters, 32(1), 107-116 (1986-07-01)
Thiaarenes are metabolized by liver microsomes of untreated rats predominantly to sulfones and sulfoxides. After pretreatment of rats with monooxygenase inducers, ring oxidation of thiaarenes is also observed. In case of benzo[b]naphtho[2,3-d]thiophene the formation of a p-quinone takes place. Rat