認証
USP/NF
品質水準
フォーム
powder
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
mp
248-251 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
471.2 °F - closed cup
引火点(℃)
244 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ARK2188-VAR:
ARK2188-5KG:
ARK2188-BULK:
ARK2188-10KG:
ARK2188-100G:
ARK2188-1KG:
ARK2188-500G:
ARK2188-15L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック