Merck
ARK2064
SAFC
PROTHIPENDYLHYDROCHLORIHYDRAT (DOMINAL HCL)
医薬品製造
別名:
Dominal hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H19N3HCLH2O
UNSPSCコード:
12352200
分子量
339.91 g/mol
品質水準
mp
108-112 °C (lit.)
保管温度
room temp
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H
InChI Key
CQJSAKJMCVSEGU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)