安全性情報
A0496020
Aminoglutethimide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3,3′-(Azodi-4,1-phenylene)bis[3-ethyl-2,6-piperidinedione], 3,3′-[Diazenediylbis(4,1-phenylene)]bis(3-ethylpiperidine-2,6-dione), Azoglutethimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28N4O4
CAS番号:
分子量:
460.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aminoglutethimide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Aminoglutethimide impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0496020:
A0496020-1EA:
A0496020-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)