Merck
A0365000
ジアトリゾ酸 二水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Diatrizoic acid dihydrate, 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, Amidotrizoic acid dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9I3N2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
649.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amidotrizoic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
InChI Key
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Amidotrizoic acid dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0365000-100MG:
A0365000-1EA:
A0365000:4548174001561
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)