安全性情報
95621
Sigma-Aldrich
Chelex® 100 ナトリウムフォーム
200-400 mesh particle size
別名:
crosslinked polystyrene-iminodiacetate ion exchange resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.22
製品種目
Chelex®
品質水準
フォーム
powder or chunks
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
損失
~80% loss on drying, 110°C
Matrix
polystyrene/DVB
マトリックス活性基
paired iminodiacetate groups
粒径
200-400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chelex®100 ナトリウムは、スチレンとジビニルベンゼンの共重合体で作られたキレート樹脂です。多価金属イオンをキレート化する一対のイミノ二酢酸イオンを持ち、高い金属イオン選択性を示し、強い結合力を持っています。
アプリケーション
Chelex®100 ナトリウムは、以下の用途に一般的に使用されます:
  • 金属イオンとの高い親和性により、廃水処理におけるイオン交換樹脂として。
  • DNAの抽出・精製用
  • タンパク質精製における吸着剤として
  • 海水中の微量元素の測定。
法的情報
Chelex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95621-BULK-F:
95621-VAR-F:
95621-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Henrik H De Fine Licht et al.
BMC evolutionary biology, 14, 244-244 (2014-12-05)
Cooperative benefits of mutualistic interactions are affected by genetic variation among the interacting partners, which may have consequences for interaction-specificities across guilds of sympatric species with similar mutualistic life histories. The gardens of fungus-growing (attine) ants produce carbohydrate active enzymes
Some examples of the use of amphoteric ion-exchange resins for inorganic separations.
Samczynski Z and Dybczynski R.
Journal of Chromatography A, 789(1), 157-167 (1997)
Separation of uranium from natural waters on chelex-100 resin.
Pakalns P.
Analytica Chimica Acta, 120, 289-296 (1980)
Ion-exchange of nickel by iminodiacetic acid chelating resin Chelex 100.
Leinonen H and Lehto J.
Reactive functional Polymers, 43(1), 1-6 (2000)
Layman's guide to common complaints. 11. Food poisoning.
I Librach
Nursing mirror, 149(13), 24-25 (1979-09-27)