安全性情報
95094
Supelco
Heavy metal mix IV
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, acc. to Nevada and Washington state regulation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
As, 200 mg/L
Cd, 82 mg/L
Hg, 40 mg/L
Pb, 120 mg/L
濃度
(in 12% nitric acid)
テクニック
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
フォーマット
multi-component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
Suitable for cannabis testing
Suitable for ICP-OES and ICP-MS
調製ノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95094-100ML-BULK:
95094-100ML:
95094-VAR:
95094-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes