組成
loading of catalyst, ~5 wt. %
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
CN(C)C1=C(C2=C(P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C=CC=C2)C=CC=C1.NC5=C(C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C26H36NP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-12,17-22H,3-8,13-16H2,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
FBIRGVXUSGLNQE-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
For larger scale uses, product also available in powdered form (804959)
その他情報
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936960-1G:
936960-BULK:
936960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)