Merck
93672
Supelco
マルトペンタオース
analytical standard
別名:
マルトペントース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H52O26
CAS番号:
分子量:
828.72
Beilstein:
79498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
光学活性
[α]/D 170.0 to 190.0, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-6-11(36)12(37)18(43)27(49-6)54-23-8(3-33)51-29(20(45)14(23)39)56-25-10(5-35)52-30(21(46)16(25)41)55-24-9(4-34)50-28(19(44)15(24)40)53-22-7(2-32)48-26(47)17(42)13(22)38/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-/m1/s1
InChI Key
FTNIPWXXIGNQQF-DWTFCAFKSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
93672-BULK:
93672-10MG:
93672-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)