安全性情報
92615
Supelco
Zinn Standard für ICP
TraceCERT®, 1 g/L Sn in hydrochloric acid (nominal concentration)
別名:
ICP 用スズキャリブレーション溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Sn in hydrochloric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttps://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
スズICP標準品は、誘導結合プラズマ(ICP)技術による元素分析に適した校正標準です。
アナリシスノート
高純度スズ金属、HClおよび水で調製した、10%塩酸溶液中の1 g/L Sn
その他情報
メルクのTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちの無機物&Trace®CERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92615-100ML-BULK:
92615-BULK:
92615-VAR:
92615-100ML:4548173925103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)