アッセイ
≥97% (TLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI Key
OINXIJJEOMGKPB-CYRSAHDMSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
92564-BULK:
92564-VAR:
92564-25MG:
92564-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)