Merck
92446
Supelco
ナトリウムメトキシド 溶液
0.5 M, for GC derivatization
別名:
ナトリウムメチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3ONa
CAS番号:
分子量:
54.02
Beilstein:
3592982
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
形状
liquid
濃度
0.48-0.52 M
0.5 M
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.805-0.817 g/mL at 20 °C
SMILES記法
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI Key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium methoxide may be used as a derivatization reagent to enhance the sensitivity of detection for the subsequent determination of organonitrogen herbicides and fungicide analytes in food samples, and bound fatty acids from acylglycerols, alkylacylglycerols, galactosyldiacylglycerols, glycerophospholipids, and sterol esters by gas chromatography (GC) based techniques.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92446-BULK:
92446-100ML:
92446-5ML:
92446-VAR:
92446-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
UPLC-ELSD analysis of algal lipid classes and derivatization of bound and free fatty acids and sterols for GC-MS methods
Methods in Molecular Biology (2017)