Merck
92386
Supelco
trans,trans-ファルネソール
analytical standard
別名:
(E,E)-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-オール, trans,trans-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
222.37
Beilstein:
1723039
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.488-1.492
n20/D 1.490 (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI Key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
さまざまな精油に存在するセスキテルペンアルコ-ルです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
92386-100MG:
92386-VAR:
92386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)