Merck
919993
Sigma-Aldrich
Chiralyst P406
Umicore
別名:
Trisacetonitrile(η5-2,4-dimethylpentadienyl) ruthenium(II) tetrafluoroborate, [Ru(CH3CN)3(C7H11)]BF4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20N3BF4Ru
CAS番号:
分子量:
406.19
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
>300 °C
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919993-VAR:
919993-1G:
919993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)