Merck
91558
Supelco
メチルトリデカン酸塩(メチルトリデカノエート)
analytical standard
別名:
トリデカン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11COOCH3
CAS番号:
分子量:
228.37
Beilstein:
1769695
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリデカン酸メチルは、Dunaliella. tertiolecta由来酵素チオエステラーゼを含む微細藻類であるコナミドリムシChlamydomonas reinhardtiiから得られる総脂質のガスクロマトグラフィー(GC)分析用の内部標準物質として使用されています。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
おすすめ製品
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
91558-1ML:
91558-5ML:
91558-VAR:
91558-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Expression of the heterologous Dunaliella tertiolecta fatty acyl-ACP thioesterase leads to increased lipid production in Chlamydomonas reinhardtii
Tan MWK and Lee KY
Journal of Biotechnology, 247, 60-67 (2017)
Samira Asghari et al.
Journal of cellular physiology, 234(7), 12011-12018 (2018-12-06)
Despite at the beginning known as a benign disease, endometriosis is defined as a risk factor for developing ovarian carcinoma. The effect of endometriosis on ovarian malignancy is known but its role in granulosa cell tumor is still unclear. In
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis