形状
aqueous suspension
particles
濃度
2.5% (solids)
表面被覆率
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
粒径
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
蛍光検出
λex 490 nm; λem 525
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90287-10ML-F:
90287-VAR-F:
90287-5ML-F:
90287-BULK-F:
資料
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..