Merck
87890
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチル-p-フェニレンジアミン 二塩酸塩
≥97.0% (AT)
別名:
TMPPD, Wurster試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
CAS番号:
分子量:
237.17
Beilstein:
7442241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (AT)
フォーム
powder
mp
222-224 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChI Key
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シトクロムオキシダーゼ陽性の好気性微生物の分類に用いる、微生物学におけるテスト試薬です。オキシダーゼ試薬としては、1%のN,N,N',N'-テトラメチル-p-フェニレンジアミン二塩酸塩の水溶液を用いてください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87890-5G:
87890-VAR:
87890-25G:
87890-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hélène Pelicano et al.
Breast cancer research : BCR, 16(5), 434-434 (2014-09-12)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a subtype of highly malignant breast cancer with poor prognosis. TNBC is not amenable to endocrine therapy and often exhibit resistance to current chemotherapeutic agents, therefore, further understanding of the biological properties of these cancer