安全性情報
87576
Supelco
色度参照溶液 USP準拠
analytical standard, set of 20 × 2 mL (20 standard solution)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to USP
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
set of 20 × 2 mL (20 standard solution)
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キットには、水に溶かした塩化コバルト、塩化鉄、硫酸銅の比色溶液(CS)から調製した20種類の対応する液体(A~Tの文字で順次識別される)が含まれています。米国薬局方(USP)第631項「Color and Achromicity′」に規定された一定量の比色液を用いて製造されています。溶液中の金属濃度はICP-OESにより検証されています。
アプリケーション
これらは溶液の評価、較正および/または品質管理における色の標準物質として使用されます。
特徴および利点
  • すぐに使用できる溶液です
  • 米国薬局方(USP)に従って調製および適格性評価済みです
  • 開封防止機構付き2 mLアンプルで利用可能です
  • 有効期限があり、ラベルに記載されています
  • 効果的な品質管理システムのための詳細な分析証明書が添付されています
構成
本製品は、USPに準拠した以下の色度参照溶液のセットです:
  • 色度参照溶液A - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液B - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液C - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液D - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液E - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液F - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液G - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液H - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液I - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液J - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液K - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液L - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液M - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液N - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液O - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液P - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液Q - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液R - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液S - 2 mLアンプル
  • 色度参照溶液T - 2 mLアンプル
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors GY
Supelco
82995
色度標準液
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B
Supelco
83951
色度標準液
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors BY
Supelco
72666
色度標準液
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors R
Supelco
95872
色度標準液
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors R
Supelco
87448
色度標準液
Supelco
Supelco
86293
色度標準液