Merck
79892
Supelco
Disperse Red 17
analytical standard
別名:
3-Methyl-4-(4′-nitrophenylazo)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O4
CAS番号:
分子量:
344.37
カラーインデックス番号:
11210
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCN(CCO)C(C=C1C)=CC=C1/N=N/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C17H20N4O4/c1-13-12-16(20(8-10-22)9-11-23)6-7-17(13)19-18-14-2-4-15(5-3-14)21(24)25/h2-7,12,22-23H,8-11H2,1H3/b19-18+
InChI Key
ADCWDMYESTYBBN-VHEBQXMUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disperse red 17 is a dye, which is widely used in textile industry.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
79892-VAR:
79892-BULK:
79892-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Disperse Yellow 9 analytical standard
Supelco
38464
Disperse Yellow 9
Are allergenic disperse dyes used for dyeing textiles?
Malinauskiene L, et al.
Contact Dermatitis, 67(3), 141-148 (2012)