Merck
78321
Supelco
Chlorpropham-(isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Chlorpropham-d7, Isopropyl-d7 N-(3-chlorophenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D7H5ClNO2
分子量:
220.70
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Chlorpropham-(isopropyl-d7) is an isotope-labeled analog of the phenylcarbamate pesticide chlorpropham, wherein all the isopropyl protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78321-5MG:
78321-BULK:
78321-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)