Merck
77536
Supelco
Poncirin
analytical standard
別名:
(S)-5,7-Dihydroxy-4′-methoxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], 4′-O-Methylnaringin, Isosakuranetin-7-neohesperidoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H34O14
CAS番号:
分子量:
594.56
Beilstein:
74301
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10.0% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O14/c1-11-21(32)23(34)25(36)27(38-11)42-26-24(35)22(33)19(10-29)41-28(26)39-14-7-15(30)20-16(31)9-17(40-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-8,11,17,19,21-30,32-36H,9-10H2,1-2H3/t11-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI Key
NLAWPKPYBMEWIR-SKYQDXIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poncirin is a flavanone glycoside, which is isolated from the water extract of fruits of Poncirus trifoliata. It is known to exhibit pharmacological properties such as anti-bacterial 
and anti-inflammatory activity.
アプリケーション
ポンシリン(ダイダイ中のその他のフラボノイドとともに)を蚊の寄生の制御剤として試験した結果、幼虫殺虫性があり、処理した水にはメスが卵を産まないようなり、局所的に処理したヒトのボランティアは蚊に刺されないことが分かりました。
Poncirin may be used as a reference standard for the determination of poncirin in orange fruit extract using high-performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Inhibition of LPS-induced iNOS, COX-2 and cytokines expression by poncirin through the NF-kappaB inactivation in RAW 264.7 macrophage cells.
Kim B-J, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 30(12), 2345-2351 (2007)
Determination of flavanones in orange juices obtained from different sources by HPLC/DAD.
Silva CRCL, et al.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2014(1-3), 54-59 (2014)
Poncirin promotes osteoblast differentiation but inhibits adipocyte differentiation in mesenchymal stem cells.
Yoon Y-H, et al.
European Journal of Pharmacology, 664(1-3), 54-59 (2011)
Anti-Helicobacter pylori activity of the metabolites of poncirin from Poncirus trifoliata by human intestinal bacteria.
Kim B-J, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 22(4), 422-424 (1999)