安全性情報
75258
Millipore
Yersinia Selective Supplement
suitable for microbiology
別名:
CTN Selective Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Yersinia spp.
アプリケーション
エンテロコリチカ菌の選択的単離に適した抗生物質サプリメントです。
構成
(バイアルあたり。1本のバイアルから500 mLの培地を調製できます)
セフスロジン 7.5 mg、トリクロサン 2 mg、ノボビオシン 1.25 mg
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
75258-1VL-F:
75258-2VL-BULK-F:
75258-BULK-F:
75258-1VL-BULK:
75258-2VL-F:
75258-BULK:
75258-5AMP-BULK-F:
75258-5AMP-F:
75258-5VL-BULK-F:
75258-5VL-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)