Merck
72833
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 4 μm
別名:
Melamine-formaldehyde resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
aqueous suspension
濃度
2.5% (solids)
粒径
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
蛍光検出
λex 490 nm; λem 525 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
72833-10ML-F:
72833-BULK-F:
72833-VAR-F:
72833-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..