安全性情報
72549
Supelco
硝酸塩イオノフォア-カクテルA
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
製品種目
Selectophore
フォーム
liquid
組成
Methyltriphenylphosphonium bromide, 0.25 wt. % (130079)
Nitrocellulose, moistened with 2-propanol (35%), 1.93 wt. %
2-Nitrophenyl octyl ether, 16.25 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 5.75 wt. % (81392)
Tetrahydrofuran, 74.32 wt. % (87369)
Tridodecylmethylammonium nitrate, 1.50 wt. % (91664)
保管温度
−20°C
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Nitrate ionophore - cocktail A has been used in preparing potentiometric lab chip sensor used for dual pH and nitrate measurements.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
微小電極による細胞内NO3-の測定に用いられる硝酸イオン選択膜用溶液です。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72549-BULK:
72549-1EA:4548173291963
72549-0.5ML:4548173291970
72549-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potentiometric and voltammetric polymer lab chip sensors for determination of nitrate, pH and Cd(II) in water.
Jang A
Talanta, 83(1), 1-8 (2010)
Journal of Experimental Botany, 43, 131-131 (1992)
Am Jang et al.
Talanta, 83(1), 1-8 (2010-11-03)
Due to their toxicity to humans and animals, heavy metals and nitrate in groundwater are of particular concern. The combination of high toxicity and widespread occurrence has created a pressing need for effective monitoring and measurement of nitrate and heavy
R G Zhen et al.
Planta, 185(3), 356-361 (1991-10-01)
Nitrate-selective microelectrodes were used to measure intracellular nitrate concentrations (as activities) in epidermal and cortical cells of roots of 5-d-old barley (Hordeum vulgare L.) seedlings grown in nutrient solution containing 10 mol · m(-3) nitrate. Measurements in each cell type
Xiumei Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 10025-10025 (2019-07-13)
A potted experiment with Populus × euramericana 'Neva' was carried out to assess whether there are positive effects of magnetic treatment of saline water (MTSW) on nitrogen metabolism under controlled conditions in a greenhouse. Growth properties, nitrogen contents, enzyme activities and metabolite