Merck
69391
Supelco
6-メチルクマリン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O2
CAS番号:
分子量:
160.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
303 °C/725 mmHg (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(11)12-9/h2-6H,1H3
InChI Key
FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)