Merck
67861
Supelco
DL-p-ヒドロキシフェニル乳酸
analytical standard
別名:
3-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ヒドロキシプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O4
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤10% water (calc. from elemental analysis)
mp
137-143 °C
SMILES記法
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
67861-10MG:
67861-50MG:
67861-BULK:
67861-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)