アッセイ
≥99% (TLC)
98.5-101.5% (NT)
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
291 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
67338-10MG:
67338-50MG:
67338-BULK:
67338-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)