Merck
61828
Supelco
10-ウンデセン-1-オール
analytical standard
別名:
11-ヒドロキシ-1-ウンデセン, NSC 66157, ウンデシレニルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS番号:
分子量:
170.29
Beilstein:
1753225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChI Key
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
61828-1ML:
61828-BULK:
61828-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)