Merck
61076
Supelco
DL-4-ヒドロキシ-2-ケトグルタル酸 リチウム塩
analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ-2-オキソグルタル酸 リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O6 · xLi+
CAS番号:
分子量:
162.10 (free acid basis)
Beilstein:
1780096
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt (HOG) is a precursor substrate of 4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase (HOGA1), a unique enzyme in the hydroxyproline catabolism pathway. It is reported that the primary hyperoxaluria type 3, which is a recently discovered form of the autosomal recessive disease, results from the mutations in the gene coding for HOGA1.
アプリケーション
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in animal biological samples using ion chromatography coupled to negative electrospray mass spectrometry (IC/ES-MS). This can be used to determine the primary hyperoxalurias PH Type 3 (PH3), caused by the mutations in the mitochondrial enzyme, 4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase (HOGA).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
61076-50MG:
61076-10MG:
61076-VAR:
61076-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydroxyproline metabolism in a mouse model of Primary Hyperoxaluria Type 3
Li X, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1852(12), 2700-2705 (2015)