アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI Key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
54826-50MG:
54826-BULK:
54826-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Effective analysis of passion flower by HPTLC fingerprinting, in conjunction with a comprehensive range of related reference materials, enables fast and efficient identification of this plant material.