Merck
52350
Sigma-Aldrich
ヘキサデシルピリジニウムクロリド 一水和物
tested according to Ph. Eur.
別名:
Cetylpyridinii chloridum, セチルピリジニウムクロリド 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H38ClN · H2O
CAS番号:
分子量:
358.00
ISBN-10:
MFCD00149977
Beilstein:
3578606
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
詳細
cationic
アッセイ
96.0-101.0% anhydrous basis
分子量
358.00 g/mol
テクニック
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
PCR: suitable
RNA extraction: suitable
RNA purification: suitable
nucleic acid detection: suitable
SMILES記法
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサデシルピリジニウムクロリドは、ナノパーティクルやハイドロゲル組成物の中の、カチオン性および混合ミセルの構成要素として用いられます。アルカリホスファターゼのような膜関連酵素の界面活性剤に基づく抽出や、クロムやパラジウムの抽出に用いられます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52350-100G:
52350-1KG:
52350-BULK:
52350-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kwang Sik Suh et al.
Cytotechnology, 66(6), 925-935 (2013-10-12)
Achyranthes bidentata (A. bidentata) Blume is a medicinal herb with the property of strengthening bones and muscles and ensuring proper downward flow of blood in terms of the therapeutic theory of traditional medicine. In the present study, the effect of
Dong Suk Yoon et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(12), 3219-3231 (2014-08-19)
SOX2 is crucial for the maintenance of the self-renewal capacity and multipotency of mesenchymal stem cells (MSCs); however, the mechanism by which SOX2 is regulated remains unclear. Here, we report that RNA interference of sirtuin 1 (SIRT1) in human bone
S Lopa et al.
European cells & materials, 27, 298-311 (2014-04-25)
Cell-based therapies have recently been proposed for the treatment of degenerative articular pathologies, such as early osteoarthritis, with an emphasis on autologous mesenchymal stem cells (MSCs), as an alternative to terminally differentiated cells. In this study, we performed a donor-matched