詳細
biocide for IVD use
形状
liquid
シェルフライフ
2 yr
含みます
23 to 25% Mg salts
組成
CMIT/MIT, 1.5%
包装
pkg of 3.6 L
パラメーター
operating temperature at <45 °C
マトリックス
Water
operating pH range
2.5-8.5
pH範囲
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-21 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.20 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ProClin™ preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin™ toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin™ highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
法的情報
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49378-U:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)