Merck
49129
Sigma-Aldrich
二硫化炭素
puriss., low in benzene, ≥99.5% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CS2
CAS番号:
分子量:
76.14
Beilstein:
1098293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.67 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5.83 psi
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
212 °F
品質
low in benzene
expl. lim.
50 %
不純物
≤1 ppm benzene
≤1 ppm toluene
屈折率
n20/D 1.627 (lit.)
n20/D 1.627
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
密度
1.263 g/mL at 20 °C
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49129-4X25ML-F:
49129-BULK-F:
49129-VAR-F:
49129-25ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark B van Eldijk et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(71), 7770-7772 (2013-06-19)
CS2 hydrolase, a zinc-dependent enzyme that converts carbon disulfide to carbon dioxide and hydrogen sulfide, exists as a mixture of octameric ring and hexadecameric catenane forms in solution. A combination of size exclusion chromatography, multi-angle laser light scattering, and mass
Huan Liu et al.
Journal of hazardous materials, 235-236, 298-306 (2012-08-21)
Chemical conditioners are often used to enhance sewage sludge dewaterability through altering sludge properties and flocs structure, both affect odorous compounds emissions not only during sludge conditioning but also in subsequent sludge disposal. This study was to investigate emission characteristics
Continuous direct spinning of fibers of single-walled carbon nanotubes with metallic chirality.
Rajyashree M Sundaram et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(43), 5064-5068 (2011-10-11)
[11C]carbon disulfide: a versatile reagent for PET radiolabelling.
Philip W Miller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(2), 433-436 (2011-12-14)
Margherita Maiuri et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(18), 6312-6319 (2012-02-15)
In carotenoids internal conversion between the allowed (S(2)) and forbidden (S(1)) excited states occurs on a sub-picosecond timescale; the involvement of an intermediate excited state(s) (S(x)) mediating the process is controversial. Here we use high time resolution (sub-20 fs) broadband