製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N(C)c2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C15H17N5O6S/c1-9-16-13(18-14(17-9)26-4)20(2)15(22)19-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(21)25-3/h5-8H,1-4H3,(H,19,22)
InChI Key
VLCQZHSMCYCDJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
注意
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46013-BULK:
46013-VAR:
46013-100MG:
46013-1EA:
この製品を見ている人はこちらもチェック