蒸気密度
4.73 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 50.2 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F
引火点(℃)
98 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45986-250MG:
45986-BULK:
45986-VAR:
45986-1EA:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)