product name
アセトニトリル, analytical standard
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
形状
liquid
自己発火温度
973 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Mass Spectrometry Applications: Acetonitrile is utilized in mass spectrometry as a solvent that assists in the ionization of samples, enhancing the accuracy and precision of mass spectrometric analyses, which is invaluable in biotechnological applications (Michalkiewicz et al., 2024).
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45983-BULK:
45983-VAR:
45983-5ML:4548173901268
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities
プロトコル
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43