Merck
45810
Supelco
Ethiofencarb-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO4S
CAS番号:
分子量:
257.31
Beilstein:
1988595
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCS(=O)(=O)Cc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-3-17(14,15)8-9-6-4-5-7-10(9)16-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
IOPTXXRNXCPJGO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45810-VAR:
45810-1EA:
45810-BULK:
45810-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)