Merck
45721
Supelco
Chlorflurenol
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-Chloro-9-hydroxyflurene-9-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9ClO3
CAS番号:
分子量:
260.67
Beilstein:
3344166
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14(18,13(16)17)12(10)7-8/h1-7,18H,(H,16,17)
InChI Key
SVOAUHHKPGKPQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
45721-1EA:
45721-BULK:
45721-100MG:
45721-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fatih Kapukıran et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 102(6), 848-853 (2019-04-17)
In this study, the detection power of a gas chromatography mass spectrometer (GC-MS) for procymidone and chlorflurenol was significantly enhanced using switchable solvent liquid phase microextraction (SS-LPME) as a preconcentration tool. This was achieved by a comprehensive optimization of significant