Merck
45516
Supelco
フララキシル
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO4
CAS番号:
分子量:
301.34
Beilstein:
6427785
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)C(C)N(C(=O)c1ccco1)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-11-7-5-8-12(2)15(11)18(13(3)17(20)21-4)16(19)14-9-6-10-22-14/h5-10,13H,1-4H3
InChI Key
CIEXPHRYOLIQQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45516-BULK:
45516-VAR:
45516-250MG:
45516-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luca Maria Chiesa et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(7), 1340-1355 (2018-03-14)
Demand for honey is increasing, especially if it is organic and if its nutritional properties are linked to untreated environments in order to guarantee quality for health. Sources of contamination of honey can be divided into environmental and apicultural. Therefore