製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
InChI Key
ZXVONLUNISGICL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45464-1EA:4548173266329
45464-BULK:
45464-250MG:4548173904795
45464-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol