Merck
44703
Supelco
シンコニジン
analytical standard
別名:
(−)-シンコニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O
CAS番号:
分子量:
294.39
Beilstein:
89690
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (NT)
光学活性
[α]/D -109.0±5.0°, c = 0.2 in ethanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
204-206 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
InChI Key
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)