Merck
42036
Sigma-Aldrich
3,5-ジニトロベンジルクロリド
purum, ≥97.0% (AT)
別名:
α-クロロ-3,5-ジニトロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
216.58
Beilstein:
2506587
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (AT)
mp
79-82 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
InChI Key
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,5-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of double-spanned double cavity calix[4]arenes. It was used in the fuorescence flow immunoassay for the detection of 4-nitrophenol.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
42036-5G:
42036-VAR:
42036-25G:
42036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Calixarenes. 27. Synthesis, characterization, and complexation studies of double-cavity calix [4] arenes.
Gutsche CD and See KA.
The Journal of Organic Chemistry, 57(16), 4527-4539 (1992)
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
Nistor C, et al.
Analytica Chimica Acta, 426(2), 185-195 (2001)