Merck
41883
Sigma-Aldrich
Rebaudioside N
≥95.0% (HPLC)
別名:
Kaur-16-en-18-oic acid, 13-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[b-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]-, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl ester, (4α)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H90O32
CAS番号:
分子量:
1275.29
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.28
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
white to off-white
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rebaudioside N is a diterpene glycoside isolated from Stevia rebaudiana..
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
41883-BULK:
41883-25MG:
41883-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of Novel Steviol Glycosides from Leaves of Stevia rebaudiana Morita
Ohta, M., et al.
Journal of Applied Glycoscience, 57, 199-209 (2010)