Merck
413000PLATER
easySpiral Pro® spiral plating system
pkg of 1 unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel body
包装
pkg of 1 unit
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
詳細
Automatic platter for 90mm and 150mm Petri dishes with USB programable volumes
アプリケーション
Culture media automatic plating
特徴および利点
  • Full plating cycle in 25 sec.
  • Compact, Patented automatic disinfection (No cross-contamination
  • 600 cleanings without changing bottles (2L).
  • USB volume & datalink TM traceability (All the sample data are set on the Datamatrix label (volume, dilution, plating mode, lighting settings...).
法的情報
easySpiral Pro is a registered trademark of interscience
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)