Merck
40501
Supelco
デアシルギムネム酸
analytical standard
別名:
(3β,4α,16β-21β,22α)-16,21,22,23,28-ペンタヒドロキシオレアナ-12-エン-3-イル ?-D-グルコピラノシドウロン酸, 3-O-β-D-グルクロノピラノシル ギムネマゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H58O12
CAS番号:
分子量:
682.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)C[C@H]2C3=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@]3(C)C[C@H](O)[C@@]2(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C36H58O12/c1-31(2)13-18-17-7-8-20-32(3)11-10-22(47-30-25(42)23(40)24(41)26(48-30)29(45)46)33(4,15-37)19(32)9-12-34(20,5)35(17,6)14-21(39)36(18,16-38)28(44)27(31)43/h7,18-28,30,37-44H,8-16H2,1-6H3,(H,45,46)/t18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-,25+,26-,27-,28-,30+,32-,33-,34+,35+,36-/m0/s1
InChI Key
NXUZSZLFZAMZLC-SOLHJDTNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
40501-5MG:
40501-BULK:
40501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Suzuki et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 113(4), 316-320 (1993-04-01)
A method of the quantitative analysis was established for the determination of deacylgymnemic acid (DAGA) in the alkaline hydrolysate of the sample containing gymnemic acids which are ingredients of Gymnema sylvestre R. BR. leaves, by means of high-performance liquid chromatography.