Merck
380814
Sigma-Aldrich
イートン試薬
別名:
五酸化リン、メタンスルホン酸溶液(7.7 wt%)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
濃度
7.2-8.5% P2O5 (by NaOH, titration)
屈折率
n20/D 1.435
bp
122 °C/1 mmHg
密度
1.5 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.O=P(=O)OP(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.O5P2/c1-5(2,3)4;1-6(2)5-7(3)4/h1H3,(H,2,3,4);
InChI Key
JHNLZOVBAQWGQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イートン試薬はメタンスルホン酸中に7.7wt%の五酸化リンを含んでいます。通常、触媒および縮合剤として使用されます。
アプリケーション
イートン試薬は以下のものの合成で使用することができます。
  • フルオレンベースの正孔輸送物質。
  • アリールアルデヒドとケトンのクライゼン‐シュミット縮合反応によるモノおよびビス-カルコン誘導体。
  • 4-ヒドロキシクマリンおよび4-ヒドロキシ-2- キノリノン誘導体。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
380814-500ML:4548173361352
380814-VAR:
380814-100ML:4548173361345
380814-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
New ambipolar hosts based on carbazole and 4, 5-diazafluorene units for highly efficient blue phosphorescent OLEDs with low efficiency roll-off.
Zheng CJ, et al.
Chemistry of Materials, 24(4), 643-650 (2012)
A new benzimidazole/carbazole hybrid bipolar material for highly efficient deep-blue electrofluorescence, yellow-green electrophosphorescence, and two-color-based white
OLEDs.
Hung WY, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(45), 10113-10119 (2010)
Clean and convenient one-pot synthesis of 4-hydroxycoumarin and 4-hydroxy-2-quinolinone derivatives.
Gao WT, et al.
Synthetic Communications, 40(5), 732-738 (2010)
Revisit: Eaton's reagent catalyzed synthesis of mono and bis-chalcone derivatives.
Tupare D, et al.
Letters in Organic Chemistry, 9(7), 526-529 (2012)