製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)C(F)(F)Oc1c(Cl)cc(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
InChI
1S/C16H8Cl2F6N2O3/c17-7-4-6(5-8(18)12(7)29-16(23,24)14(21)22)25-15(28)26-13(27)11-9(19)2-1-3-10(11)20/h1-5,14H,(H2,25,26,27,28)
InChI Key
RGNPBRKPHBKNKX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
37902-BULK-R:
37902-VAR-R:
37902-100MG-R:
プロトコル
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.