製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
140-145 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COCCOc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)nc(OC)n2
InChI
1S/C15H19N5O7S/c1-24-8-9-27-10-6-4-5-7-11(10)28(22,23)20-13(21)16-12-17-14(25-2)19-15(18-12)26-3/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
InChI Key
WMLPCIHUFDKWJU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>291.2 °F - closed cup
引火点(℃)
> 144 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
37893-100MG:
37893-VAR:
37893-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)